Learn More
Indol-5-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437196
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437196 1 g 1 Gramm
11447196 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25517.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1196-69-6 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Indole-5-carboxaldehyde is used as a reactant in preparation of curcumin derivatives as anti-proliferative & anti-inflammatory agents; and in synthesis of para-para stilbenophanes by McMurry coupling. It is also used as a reactant in stereoselective synthesis of dibenzylideneacetone derivatives as β-amyloid imaging probes and in structure-based drug design of aurora kinase A inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-5-Carbonsaldehyd wird als Reaktant bei der Vorbereitung von Curcumin-Derivaten als anti-proliferatives und entzündungshemmendes Mittel und bei der Synthese von Para-para-stilbenophanen durch McMurry-Kopplung verwendet. Wird auch als Reaktant bei der stereoselektiven Synthese von Dibenzylideneaceton-Derivaten als β-Amyloid-Bildgebungssonden und bei strukturbasierten Wirkstoffdesigns von Aurora-Kinase-A-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-69-6
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.161
MDL-Nummer MFCD02093664
InChI-Schlüssel ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-5-carboxaldehyde, 5-formylindole, indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 5-indolealdehyde, indole-5-aldehyde, 5-formyl-1h-indole, 5-indolecarboxaldehyde, indole-5-carboxaldehyde 5-formylindole, 5-formyl-indole
PubChem CID 589040
IUPAC-Name 1H-Indol-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98%