Learn More
Indol-6-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10492950
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
1196-70-9
C9H7NO
145.16
MFCD02179596
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
2773435
1H-Indol-6-Carbaldehyd
C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
1196-70-9
C9H7NO
145.16
MFCD02179596
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
2773435
1H-Indol-6-Carbaldehyd
C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
Chemischer Name oder Material Indole-6-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Farbe Braun bis Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-6-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.