missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indol-6-carbonsäure, +98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 10299370
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material Indole-6-carboxylic acid
Namenshinweis 98+%
CAS 1670-82-2
Schmelzpunkt 248°C to 254°C
Farbe Beige-Gelb bis Braun-Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7NO2
MDL-Nummer MFCD00210441
Menge 2.5 g
Synonym indole-6-carboxylic acid, 6-indolecarboxylic acid, 6-carboxyindole, 6-indole carboxylic acid, pubchem1695, 6-carboxy-1h-indole, indole-6-carboxylicacid, indol-6-carboxylic acid, indole 6-carboxylic acid, maybridge4_003509
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
InChI-Schlüssel GHTDODSYDCPOCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C(=O)O
IUPAC-Name 1H-Indol-6-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
PubChem CID 595230
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-6-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'