Learn More
Indol, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 122155000
Weitere Details : CAS : 120-72-9 Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10041240
  • 209.00 € / 500 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 11-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
120-72-9
117.151
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
798
1H-Indol
C8H7N
MFCD00005607
indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
CHEBI:16881
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Spezifikation
Indole
Authentic
Rosa bis Weiß
500g
120-72-9
C8H7N
20, 304
indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
117.151
CHEBI:16881
Kristallpulver
1.2200g/mL
Glasflasche
51°C to 53°C
98+%
99+%
MFCD00005607
15, 5003
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
1H-Indol
798
117.15
≥99.0%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate