Learn More
Motic™ Industrial arm boom stand for dia 15.8mm knuckle
Beschreibung
- Universell und ohne Adapter anpassbar an alle Motic Stereomikroskope sowie Mikroskope von Drittanbietern.
- Industrieller Achsschenkelhalter für alle Standardarme mit Æ15.8-mm-Befestigung
- Die Höhenverstellung um 200 mm garantiert gute Sicht.
- Der Ständer kann zur Vermeidung von Störungen und/oder Kontaminationen in einem Abstand zur Probe aufgestellt werden.
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Industrielle Armstütze |
| Durchmesser (metrisch) | Vertikaler Pol:32 mm, fokussierender Pol:25mm/32mm |
| Abmessungen (L x B) | 300 x 300 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 300 x 400 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | für Achsschenkelbefestigungssystem mit 15,8 mm Durchmesser |
| Höhe (metrisch) | 400 mm vertikaler Pol |
| Menge | Je 1 |