Learn More
Huenersdorf™ Industrieller HDPE-Eimer
Huenersdorf™ Industrielle Behälter aus HDPE eignen sich für alle Laboranwendungen. Sie sind lebensmittelecht und erleichtern dank ihres Ausgießers die Handhabung.
Marke:  Huenersdorf™ 943100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11863652
  • 31.31 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 23-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rund mit Ausguss
  • Naturfarben
  • Säurebeständiges Polyethylen (HDPE)
  • Geprägte Skala und Kunststoffgriff Industriebecher mit Ausguss für sichere Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
Quadratisch
14 l
HDPE
292 mm
292 x 292 x 292 mm
14 l
ohne Tülle
Naturfarben
Industrieller Eimer
292 mm
292 x 292 mm