Learn More
Kartell™ Industrietanks aus HDPE
Kartell™ HDPE-Industrietank ist in der täglichen Laborpraxis nützlich und verfügt über einen komfortablen Griff mit einer sicheren Verschlusskappe gemäß DIN-Empfehlungen.
Marke: Kartell™ 0178000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Verfügt über ein standardisiertes industrielles Verpackungsdesign
- Nützlich in der täglichen Laborpraxis
- Hergestellt aus hochdichtem PE in Lebensmittelqualität
- Verfügt über einen komfortablen Griff
- Verfügt über einen sicheren Dichtungsverschluss gemäß den DIN-Empfehlungen
- Er entspricht den UN-Vorschriften für den Transport gefährlicher und toxischer Flüssigkeiten und eignet sich für den Straßen- (ADR-RID), See- (IMO-IMDG) und Lufttransport (IATA-ICAO)
Spezifikation
Dichtungsverschluss | |
HDPE | |
175 mm | |
115 mm |
Gehäuse GL45 | |
2 l | |
155 mm | |
24 |