missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Influenza A H7N9 NP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (705)
Beschreibung
Has cross-reactivity in ELISA with: H7N9 (A/Anhui/1/2013) NP; H7N9 (A/Shanghai/1/2013) NP.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Influenza A H7N9 NP |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 705 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Influenza A H7N9 NP protein. |
| Reinigungsverfahren | Protein A |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?