Learn More
ING5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA551331
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15625255
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total ING5 protein.
ING5 Polyclonal antibody specifically detects ING5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
ING5
Polyclonal
Unconjugated
ING5
1700001C14Rik; 1700027H23Rik; 1810018M11Rik; AI225768; ING5; inhibitor of growth family member 5; inhibitor of growth family, member 5; inhibitor of growth protein 5; p28ING5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84289
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8WYH8
ING5
Fusion protein of human ING5