missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Inhibin beta A Antibody (CL15357) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Inhibin beta A Monoclonal antibody specifically detects Inhibin beta A in Human,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Inhibin beta A |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL15357 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Gen-Alias | Activin beta-A chain, beta A (activin A, activin AB alpha polypeptide), EDF, erythroid differentiation factor, Erythroid differentiation protein, follicle-stimulating hormone-releasing protein, FRP, FSH-releasing protein, inhibin beta A chain, inhibin, beta A, Inhibin, beta-1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?