Learn More
Leerwert für die Erstkalibrierung/für die kontinuierliche Kalibrierung (ICB/CCB), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035259.AP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Initial Calibration Blank/Continuing Calibration Blank(ICB/CCB) | |
500 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |
Matrix: 5% HCl/1% HNO3 | |
MFCD00147250 | |
Specpure™ |
RUO – Nur für Forschungszwecke