Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Optimal für Schulungszwecke. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchbare Thermometer ermöglichen beträchtliche Einsparungen ohne Abstriche bei der bewährten Qualität und Genauigkeit von Brannan.
Marke:  Brannan™ 44/423/5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23876kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13028623
  • 19.75 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
  • Grünes Kerosin ist mit Wasser mischbar
  • Grüne, mischbare Flüssigkeit für leuchtende, leicht ablesbare Messwerte
  • Die nicht rollende Eigenschaft des Geräts aus gegossenem Glas hilft, ein Zerbrechen zu vermeiden
  • Integraler Balg mit verstärkter Rührspitze
  • Wiederverwertbar
  • Ideal für den Gebrauch in der Lehre geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für Schulungszwecke
205 mm
Grüner Alkohol
Laborthermometer
110 °C
− 10 °C
Schulungsnutzung
1 °C
Teilweises Eintauchen
Glas
24 g
230 °F
14 °F
–10 bis 110 ° °C
±1,5 bei 35 °C
76 mm