Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Injektordüse E 351 zur optimalen Reinigung des Spülguts
Marke: Miele Professional™ 3809500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Geeignet für den Einsatz in einer mobilen Injektoreinheit
- Kann mit Arretierung E 353 kombiniert werden
- Ø 4 x 160 mm, Schraubanschluss
Spezifikation
Injektordüse zur optimalen Reinigung des Spülguts | |
Injektor | |
E 351 | |
4 x 160 mm Durchmesser | |
Je 1 |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
in einem Injektorwagen | |
160 mm |