Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Artikelnummer. 10058471 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Produkttyp: E 353
Artikelnummer.
10058471 Produkttyp: E 353
1 options
Artikelnummer. 10058471
Marke: Miele Professional™ 3809530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arretierung E 353 höhenverstellbar, zur optimalen Positionierung des Laborglases auf der Düse
  • Geeignet für die Injektordüse E 351
  • Höhenverstellbare Arretierung
  • Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Rilsan-beschichteter Draht
Produkttyp Injektionsdüse
Farbe Edelstahl, weiß
Modell E 353
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Menge Je 1