Learn More
Thermo Scientific™ Injectors for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Choose from this range of reliable, screw-in, self-aligning injectors, with differing internal diameters and materials, to match your sample matrices and analytical needs.
The iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series ICP-MS systems come as standard with a 2.5 mm internal diameter, quartz injector. All of our injectors are easily removable for improved robustness and reduced maintenance requirements.
- Quarz-Injektor (1,0 mm ID) für organische Lösungsmittel
- Quarz-Injektor (2,0 mm ID)
- Quarz-Injektor (2,5 mm ID)
- Saphir-Injektor (2,0 mm ID)
- Platin-Injektor für Analysen von Halbleiterprozess-Chemikalien auf ultrahohe Reinheit
- Dreibeiniger Injektor (GC- oder Laser-kompatibel)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Injektor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ICP-MS-Systeme der iCAP Q/Qnova Serie |
| Enthält | Injektor 2,0 mm, qz, 2 Einlasse |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.