missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Injekt™ Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer
Hergestellt aus Polypropylen/Polyethylen B. Die Braun™ Injekt™-F Feindosierungsspritze verfügt über eine schwarze Graduierung mit hohem Kontrast für eine optimale Lesbarkeit.
Marke: B Braun™ 9166017V
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.50000kg
Beschreibung
- Bestehend aus Polypropylen/Polyethylen
- Grüner Kolben
- Äußerst transparenter Körper
- Schwarze Graduierung mit starkem Kontrast, dauerhafte Markierung, ideale Lesbarkeit
- Entleerbare Spitze: Verringert das verbleibende Volumen und minimiert den unnötigen Verlust von Arzneimittel
- Zentrierter Luer-Konus
- Sichere Kolbenrücklaufsperre
- Einfaches Ansaugen bis zum Maximalvolumen
- Latexfrei/PVC-frei
- Silikonölfrei
- Einzeln, steril verpackt (in Kisten mit 100 Stück)
Spezifikation
ISO 7886–1 | |
Grüner Kolben | |
Ideal für einfache Injektionen, Impfungen und mehr | |
Zweiteilige Spritze mit zentrischem Luer-Konus | |
100/Pckg. | |
Zentrischer Luer-Konus | |
Steril |
Polyethylen, Polypropylen | |
Schwarze Graduierung | |
Ja | |
Ja | |
1 ml | |
Ja |