Learn More
Cytiva Filterhalter-Kit für Filtereinsatz
Geeignet als Filterhalter für Puffereinlassröhrchen. Das Cytiva Lifescience™ Einlassfilterhalter-Kit umfasst wichtiges Zubehör für die Chromatographie.
Marke: Cytiva 11-0004-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02160kg
Beschreibung
- Die benetzten Teile sind widerstandsfähig gegen organische Lösungsmittel und salzhaltige Puffer, die oft bei der Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden
- Außer gegen 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran.
- Material des Stützsiebes Stütznetz und -filter: Polypropylen (PP)
- Filterhalter: Titan (Ti)