Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inosin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalsalzhydrat
Catalog Number p-7042279
20.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
352195-40-5
C10H11N4Na2O8P
392.17
MFCD00036201,MFCD00036201
AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
disodium 5'-inosinate
123134061
[(2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
352195-40-5
C10H11N4Na2O8P
392.17
MFCD00036201,MFCD00036201
AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
disodium 5'-inosinate
123134061
[(2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 392.17 (Anhydrous)
Physikalische Form Kristallpulver