Learn More
INPP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557778
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15745671
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TSEKETIKAA LSRVCGDRIF GAAGAGYKSL CVVQGLVDIY IFSEDTTFKW DSCAAHAILR AMGGGIVDLK ECLERNPETG LDLPQLVY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 85%.
INPP1 Polyclonal antibody specifically detects INPP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
INPP1
Polyclonal
Unconjugated
INPP1
2300002C06Rik; AV137389; Inositol polyphosphate 1-phosphatase; inositol polyphosphate-1-phosphatase; Inpp1; IPP; IPPase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3628
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P49441
INPP1
Recombinant protein corresponding to Human INPP1