Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul E 944/2 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 500 - 1.000 ml
Marke: Miele Professional™ 7459410
Weitere Details : Netto-Gewicht : 45.00000kg
Beschreibung
15 Düsen (E 352) 6 x 220 mm mit Arretierungen (E 354)Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | |
250 mm |
Einsatz/Modul für Enghals-Glasgefäße | |
15 Enghalsgläser | |
352 mm | |
558 mm |