Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Einlegfilter
Interferenz Farbfilter zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
42.90 €
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.1 in. |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 28 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereo Microscopy Illumination |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11860963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258303 |
Rot |
42.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11870963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258304 |
Grün |
42.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11840963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258305 |
Gelb |
42.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15783032
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258306 |
Tageslicht |
42.90 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einlegefilter werden in die Kaltlichtquelle eingelegt und beleuchten gleichmässig das gesamte Faserbündel.
- Sie können mit allen Standard faseroptischen Lichtleitern, Ringlichtern und Linienlichtern für die jeweilige Lichtquelle benutzt werden.
- Ein Filterwechsel ist sehr einfach mit dem Filterschieber.
- Alle SCHOTT Einlegefilter sind Farbinterferenzfilter mit harten Oxidschichten, die den extremen Temperaturen im Brennpunkt der Halogenreflektorlampe oder des LED-Moduls standhalten. Ø = 28 mm
Spezifikation
1.1 in. | |
28 mm | |
Stereo Microscopy Illumination |