Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Einlegfilter
Interferenz Farbfilter zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 258304
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11870963
  • 45.00 € / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Einlegefilter werden in die Kaltlichtquelle eingelegt und beleuchten gleichmässig das gesamte Faserbündel.
  • Sie können mit allen Standard faseroptischen Lichtleitern, Ringlichtern und Linienlichtern für die jeweilige Lichtquelle benutzt werden.
  • Ein Filterwechsel ist sehr einfach mit dem Filterschieber.
  • Alle SCHOTT Einlegefilter sind Farbinterferenzfilter mit harten Oxidschichten, die den extremen Temperaturen im Brennpunkt der Halogenreflektorlampe oder des LED-Moduls standhalten. Ø = 28 mm
Spezifikation
Spezifikation
Filter
1.1 in.
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Grün
28 mm
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL