Learn More
Sampling Systems™ Einsätze zur Verwendung mit Multi Thief
Ermöglicht das schnelle und einfache Ändern des Probenvolumens durch Wechseln der abnehmbaren Probenzellen. Der Sampling Systems™ Einsatz zur Verwendung mit dem Multi Thief Probenehmer eignet sich ideal für die Entnahme mehrerer Massenproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
207.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probensammler-Einsätze |
---|---|
Material | Edelstahl (316) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15859241
|
Sampling Systems™
1290W-05 |
5 ml |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15869241
|
Sampling Systems™
1290W-10 |
10 ml |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15879241
|
Sampling Systems™
1290W-25 |
25 ml |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15889241
|
Sampling Systems™
1290W-50 |
50 ml |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15899241
|
Sampling Systems™
1290W-60 |
60 mL |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl 316
- Verschiedene Probenvolumina
- Verschiedene Längen der Probenehmer
- Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
- Mehrstufen-Pulverprobenehmer mit variablen Probenvolumina
Spezifikation
Probensammler-Einsätze | |
Edelstahl (316) |