missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INSL3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555921

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15703841

  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: EMREKLCGHH FVRALVRVCG GPRWSTEARR PATGGDRELL QWLERRHLLH GLVADSNLTL GPGLQPLPQT SHHHRHHRAA ATNPARYCCL SGCTQQDLLT LCPY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 63%, Rat - 63%.

INSL3 Polyclonal antibody specifically detects INSL3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

INSL3
Polyclonal
Unconjugated
INSL3
INSL 3; Insl3; insulin like 3; insulin-like 3; insulin-like 3 (Leydig cell); Insulin-like 3 A chain; Insulin-like 3 B chain; Ley IL; Ley I-L; leydig insulin -like hormone; leydig insulin-like peptide; Leydig insulin-like peptide relaxin-like factor; ley-I-L; prepro-INSL3; relaxin like factor; relaxin-like factor; relaxin-like factor b; Rlf; Rlnl
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3640
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P51460
INSL3
Recombinant protein corresponding to Human INSL3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only