Learn More
Abeba™ Schuheinlagen 350122
Elektrostatisch ableitende Einlegesohlen sorgen für rundum atmungsaktive Polsterung und optimalen Tragekomfort.
13.10 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15657678
|
Abeba™
350122-40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15667678
|
Abeba™
350122-41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Atmungsaktives Textil
- Grau
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Antistatisch
- Angenehm weiche Oberfläche
- Anatomisches Mittelfußpolster, durchgehende Dämpfung und atmungsaktiv
- Standardvolumen im Schuh
Spezifikation
Grau | |
Textil | |
350122 |