Learn More
Invitrogen™ InstantOne ELISA Wash Buffer (10X)
Entwickelt für die Verwendung mit den InstantOne ELISA-Zellweiterleitungsassays. Der InstantOne ELISA-Waschpuffer wird als 10faches Konzentrat geliefert und zum Waschen der Mikrotiterplatten für InstantOne ELISA-Zellweiterleitungsassays verwendet. Es handelt sich um eine einfache Mischung aus Puffern, Salzen und mildem Reinigungsmittel.
Marke: Invitrogen™ IOWB1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47500kg
Beschreibung
- Wenn Sie Wells mit einer Mikrotiterplatten-Waschgerät waschen, verwenden Sie 3 Waschvorgänge mit einem 10-sekündigen Mischzyklus
- Im Lieferumfang jedes verkauften InstantOne ELISA enthalten. Wird als eigenständiges Produkt für Fälle angeboten, in denen experimentelle Verfahren und/oder Automatisierung wesentlich höhere Mengen Waschpuffer erfordern
Spezifikation
InstantOne ELISA Assays für die Zellsignalweiterleitung | |
Flüssigkeit | |
Waschpuffer |
8 ml | |
ELISA | |
Waschpuffer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.