Learn More
Geräteprüfstandard 4 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep ™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CALMIX4100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 125 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11901636
  • 206.00 € / 125 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
K50μg/ml
Al10μg/ml
As10μg/ml
Cu10μg/ml
Mn10μg/ml
Na10μg/ml
Ni10μg/ml
P10μg/ml
Pb10μg/ml
Sc10μg/ml
Zn10μg/ml
Ba1 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7697-37-2
63.012
944
Salpetersäure
HNO3
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:48107
[N+](=O)(O)[O-]
Spezifikation
Standard für Geräteprüfung 4
Komponenten in 2 % HNO3:
Al    •10GLC-Becher/ml
As    •10GLC-Becher/ml
Ba    •1GLC-Becher/ml
Cu    •10GLC-Becher/ml
Pb    •10GLC-Becher/ml
Mn    •10GLC-Becher/ml
Ni    •10GLC-Becher/ml
P    •10GLC-Becher/ml
K    •50GLC-Becher/ml
Sc    •10GLC-Becher/ml
Na    •10GLC-Becher/ml
Zn    •10GLC-Becher/ml
7697-37-2
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Salpetersäure
944
Umweltbewusstsein
2 % HNO3
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
HNO3
[N+](=O)(O)[O-]
63.012
CHEBI:48107
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
125 ml
Zertifikate
Produkt nur für den Laborgebrauch