Learn More
Geräteprüfstandard 8 für die Umweltanalyse, SPEX CeriPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
223.00 € - 367.00 €
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15698235
|
SPEX Certiprep
CALMIX8-100 |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
223.00 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15608245
|
SPEX Certiprep
CALMIX8-500 |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
367.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Al | 50μg/ml |
As | 50μg/ml |
Co | 50μg/ml |
Cr | 50μg/ml |
Cu | 50μg/ml |
K | 50μg/ml |
Na | 50μg/ml |
P | 50μg/ml |
Pb | 50 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Produkt nur für den Laborgebrauch