Learn More
HUBER Isolierter Schlauch
Beschreibung
- Metall
- Mindesttemperatur: -100 °C
- Maximale Temperatur: 350 °C
- Anschluss: M30 x 1,5
- Nennbreite: 20 mm
- Isolierung: Spezielle Isolierung mit zusätzlichem glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen verschlossen
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | -100 bis +350 °C |
| Typ | Isolierter Schlauch |
| Länge (metrisch) | 100 cm |