missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insulin R/CD220 Antibody (243523), DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30064932 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30064932 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30064932 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB15441D

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin R/CD220 Monoclonal antibody specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Insulin R/CD220
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 243523
Konjugat DyLight 350
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Insulin R/CD220, His28-Lys944, Accession # NP_001073285
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3643
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.