Beschreibung
- Farbige TFT-Anzeige zum gleichzeitigen Anzeigen von Ist-/Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
- Navigation im Klartextmenü
- Sechs wählbare Sprachen DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Verwaltung von Wärmeträgerflüssigkeiten mit gespeicherten Eigenschaften
- Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
- Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperaturschutz
- SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
- Selbstanpassungsfunktion zur Bestimmung von Steuerparametern
- PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
- Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
- Äußerst leistungsstarke Druckpumpe
- Standardmäßige USB- und Ethernet-Schnittstelle
- Anschluss für externen Pt100 integriert, zweiter externer Pt100 über Schnittstellenmodul realisierbar
- Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
- Option zur Aufrüstung von bis zu zwei zusätzlichen Schnittstellen (RS 232/485, Profibus, Analog-, Kontakt- oder EtherCat Module)
- Programmiergerät mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, kann in fünf Programme unterteilt werden
- Einstellbare Umgehung zur Druckbegrenzung
- Digital angezeigter Pumpendruck
- Integrierter Webserver für Browser-basierten Betrieb in lokalen Netzwerken über PC, Tablet oder Smartphone, sichere Datenübertragung durch Authentifizierungsverfahren und Verschlüsselung
- SmartCool System für energiesparende digitale Kühlungssteuerung einschließlich Kompressorkontrolle
- Kondensatorkühlung
- Wasser
- Verwendung herkömmlicher Kältemittel (FKW) gemäß der europäischen Verordnung zur Kontrolle von F-Gasen (EU) 517/2014
- Arbeitstemperaturbereich: -30 bis 120 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,05 ± k
- Max. Heizleistung: 2,7 kW
- Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
- Leistungsaufnahme: 16 A
- Max. Pumpendruck: 3,5 bar
- Max. Förderdruck der Pumpe: 40 l/min
- Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): G 3/4
- Größe des Ein-/Auslassschlauchs: 3/4 in.
- Mindestfüllvolumen: 3,6 L
- Höchstfüllvolumen: 8,7 L
- Wasserkühlungsanschlussgewinde (außen): 3/4 in.
- Empfohlene Kühlwassertemperatur: 15 °C
- Kühlwasserdurchflussrate: 3 l/min
- Mindestdruckdifferenz des Kühlwassers: 1 bar
- Maximaler Kühlwasserdruck: 10 bar
- Gesamtmaße (B x T x H): 430 x 550 x 760 mm
- Betriebsgeräusch: 58 dB(A)
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Kühlleistung:
- 100 °C, Wärmeträgeröl, 2,3 kW
- 20 °C (2), Ethanol; 2,3 kW
- 10 °C (2), Ethanol; 2,3 kW
- 0 °C (2), Ethanol; 1,9 kW
- -10 °C (2), Ethanol; 1,3 kW
- -20 °C (2), Ethanol; 0,75 kW
- -30 °C (2), Ethanol; 0,35 kW
Spezifikation
230 V |