Learn More
Lauda™ Integrierter XT 4 H Umwälzkühler mit CEE7/7-Stecker
Der Prozessthermostat lässt einfach mit der abnehmbaren Fernbedienung steuern
Marke:  Lauda™ L001839
Weitere Details : Netto-Gewicht : 60.00000kg
Artikelnummer. 16843650
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Arbeiten nach dem Durchflussprinzip mit einem kalten Öltuch ermöglicht die Nutzung des gesamten Temperaturbereichs durch ein Wärmeübertragungsmedium
  • Eine elektronisch gesteuerte, magnetisch gekoppelte Pumpe kann den Druck ändern und so die Durchflussrate an die jeweiligen Prozesserfordernisse anpassen
  • Einfache Integration in verschiedene Prozesskontrollsysteme durch eine große Auswahl an Schnittstellenmodulen
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperatur: 80 bis 320 °C
    • Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,05 ± k
    • Anwendung: extern
    • Mindestfüllvolumen: 2,6 L
    • Füllvolumen des Ausdehnungsgefäßes: 5,5 L
    • Heizleistung: 3,5 kW
    • Leistungsaufnahme: 3,7 kW
    • Schnittstelle: RS-232/485
    • Betriebsgeräusch: 51 dB(A)
    • Pumpenanschlussgewinde: M30 x 1,5 A (DN 20)
    • Max. Pumpendruck: 2,9 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 45 l/min
  • Spezifikation
    Spezifikation
    230 V