missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 1/CD49a Antibody (1090A), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30030334 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30030334 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30030334 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB56761PEATT594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Integrin alpha 1/CD49a Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 1/CD49a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 1/CD49a
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1090A
Konjugat PE/ATTO 594
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD49 antigen-like family member A, CD49a, CD49a antigen, integrin, alpha 1, Laminin and collagen receptor, very late activation protein 1, VLA-1, VLA1integrin alpha-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO derived recombinant human Integrin alpha 1 beta 1, Met1-Pro1141 (Integrin alpha 1) and Gln21-Asp728 (Integrin beta 1), Accession # P56199
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3672
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.