missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 1/CD49a Antibody (CL7207) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30305742 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30305742 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30305742 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP276478MFV450

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 1/CD49a Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 1/CD49a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 1/CD49a
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon CL7207
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD49 antigen-like family member A, CD49a, CD49a antigen, integrin, alpha 1, Laminin and collagen receptor, very late activation protein 1, VLA-1, VLA1integrin alpha-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P56199, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3672
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.