missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 3/CD49c Antibody (CL6937), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18249219 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18249219 100 μL 100 Mikroliter
18612521 25 μL 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18249219 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP276515

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 3/CD49c Monoclonal specifically detects Integrin alpha 3/CD49c in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 3/CD49c
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6937
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100 - 1:250, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:250, Knockdown Validated
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide
Gen-Alias antigen identified by monoclonal J143, CD49 antigen-like family member C, CD49c, CD49c antigen, FLJ34631, FLJ34704, FRP-2, Galactoprotein B3, GAP-B3, GAPB3CD49C, integrin alpha-3, integrin, alpha 3 (antigen CD49C, alpha 3 subunit of VLA-3 receptor), MSK18, VCA-2, very late activation protein 3 receptor, alpha-3 subunit, VL3A, VLA-3 subunit alpha, VLA3a
Gensymbole ITGA3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: AQALENHTEVQFQKECGPDNKCESNLQMRAAFVSEQQQKLSRLQYSRDVRKLLLSINVTNTRTSERSGEDAHEALLTLVVPPALLLSSVRPPGACQANETIFCELGNPFKRNQRMELLIAFEVIGV
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3675
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.