missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4/CD49d Antibody (CL11294) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30305748 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30305748 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30305748 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP307999G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 4/CD49d
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11294
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P13612, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Microautophagy, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3676
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.