missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4/CD49d Antibody (CL11294), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200072362 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18680047 25 μg 25 Mikroliter
18674298 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18680047 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30799925ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 4/CD49d
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11294
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol
Gen-Alias 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to amino acids: ERDNQWLGVTLSRQPGENGS
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Microautophagy, Neuronal Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3676
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.