missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V beta 6 Antibody (Av beta6 62ow.17), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18151618 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18151618 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18151618 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250450AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha V beta 6 Monoclonal specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha V + beta 6
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon Av beta6 62ow.17
Konjugat Alexa Fluor 405
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse fibroblasts retrovirally infected with cDNA to human beta6 (3T3 beta6.19). Cells expressed a mouse/human av beta6 chimera.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Does not recognize mouse av beta 6.
Zielspezies Human, Mouse (Negative)
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.