missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha V beta 6 Antibody (Av beta6 62ow.17), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Integrin alpha V beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Integrin alpha V beta 6 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | Av beta6 62ow.17 |
| Konjugat | Alexa Fluor 594 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Mouse fibroblasts retrovirally infected with cDNA to human beta6 (3T3 beta6.19). Cells expressed a mouse/human av beta6 chimera. |
| Reinigungsverfahren | Protein G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?