missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V beta 6 Antibody (AvB6 53a.2), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Catalog No. 18148978 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
18148978 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18148978 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250449JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha V beta 6 Monoclonal specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IntegrinalphaV+beta6
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon AvB6 53a.2
Konjugat Janelia Fluor 549
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse fibroblasts retrovirally infected with cDNA to human Integrin alpha V beta 6 (3T3b6.19). Cells expressed a mouse/human Integrin alpha V beta 6 chimera.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.