missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 4/CD104 Antibody (UM-A9), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18712333 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18712333 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18712333 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP234507JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin beta 4/CD104 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 4/CD104 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin beta 4/CD104
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon UM-A9
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD104, CD104 antigen, GP150, integrin beta-4, integrin beta-4 subunit, integrin, beta 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human squamous cell carcinoma (UM-SCC1)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3691
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.