Learn More
Intelectin-1/Omentin Antibody (ITLN1/4066) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18321453 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18321453 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18321453 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308608
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Intelectin-1/Omentin Monoclonal specifically detects Intelectin-1/Omentin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Intelectin-1/Omentin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon ITLN1/4066
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL, Protein Array
Zusammensetzung 10mM PBS
Gen-Alias Endothelial lectin HL-1, FLJ20022, Galactofuranose-binding lectin, hIntL, HL-1, intelectin 1 (galactofuranose binding), intelectin-1, INTLHL1, ITLNITLN-1, LFRIntestinal lactoferrin receptor, omentin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa16-141) of human Intelectin-1/Omentin protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55600
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2c κ