missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Interferon-α (II)/IFN-α (II) Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Epredia™ Interferon-α (II)/IFN-α (II), Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.

115.26 € - 388.00 €

Spezifikation

Antigen Interferon-alpha (II)/IFN-alpha (II)
Klon N27
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Form Concentrated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12611657
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-574-P0
200μg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12601657
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-574-P1
200μg/mL 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12691647
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-574-P
200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12631657
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-574-PABX
1mg/mL 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

The IFN-α family consists of 24 or more genes or pseudo-genes. IFN-αII) is one of the two distinct families (I and II) of human IFN-α. The α interferons are mainly produced by lymphocytes, monocytes, macrophages, and cell lines such as Namalwa and KG1 following induction by viruses, nucleic acids, and glucocorticoid hormones. They are involved in virus resistance on target cells, inhibition of cell proliferation, induction of cytokines and regulation of expression of MHC class I antigens.

Host Species: Mouse

Clone: N27

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: aa 43-53

Immunogen: Purified recombinant IFN-α 2c

Molecular Weight: 16-27kDa

Positive Control: Stimulated human peripheral blood mononuclear cells

Recommended for:

  • Blocking study

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Spezifikation

Spezifikation

Interferon-alpha (II)/IFN-alpha (II)
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a κ
N27
Unconjugated
Mouse
Cytokines
Purified recombinant IFN-alpha 2c
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen