Learn More
Kern Sohn Akkubetrieb intern KB-A01N
Rechargeable battery pack for use with bench scales.
Marke:  Kern Sohn KB-A01N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Artikelnummer. 17331673
  • 60.18 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Akkubetrieb intern für Zählwaagen KERN CDS und KERN CKE (Modelle mit Wägeplattengröße B x T 150 x 170 mm) und Präzisionswaagen KERN KB und KERN PKS und Plattformwaage KERN DS
Spezifikation
Spezifikation
Bench Scales
Rechargeable Battery Pack