Learn More
Interner Standard, 5-a-Androstan, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
5-Alpha-Androstan | 438-22-2 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-a-Androstan |
CAS | 438-22-2, 67-56-1 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C19H32 |
InChI-Schlüssel | QZLYKIGBANMMBK-UGCZWRCOSA-N |
SMILES | CC12CCCC1C3CCC4CCCCC4 (C3CC2) C |
IUPAC-Name | (5R,8S,9S,10S,13S,14S)-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]Phenanthren |
Molekulargewicht (g/mol) | 260.465 |
PubChem CID | 94144 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch