Learn More
B Braun™ Introcan Safety™ Sicherheitsvenenverweilkanüle
Artikelnummer. 12391103
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
24 G
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
12391103 24 G 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12391103 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 425450301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Reduzierung von Nadelstichverletzungen und Infektionen. B Braun™ Introcan Safety™ Die Safety-Venenverweilkanüle ist ideal zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und damit verbundenen Infektionen. Die Kanüle verfügt über einen Fixierflügel, der die Nadelspitze unmittelbar nach dem Herausziehen sichert.
  • Sicherheitsvenöse Dauerkanüle mit FEP- oder Polyurethankatheter für eine schonende venöse Platzierung und unkomplizierte Verweildauer
  • Griffdesign für die Einhand-Punktionstechnik
  • Hervorragende Punktionseigenschaften dank atraumatischer Kanülenspitze mit 3-Facetten-Schnittgeometrie
  • Hochtransparente Blutkammer
  • Kapillare: Vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Hydrophobe Blutfängerstopfen
  • Abnehmbarer Verschlusskonus
  • Sperransatz
  • Farbgrößenanzeige
  • Latexfrei
  • PVC-frei
  • Entsprechend ISO Standard 10.555-1 / 5
Sicherheitsmerkmale:
  • Selbstaktivierende Clip-Technik
  • Der Sicherheitsclip sichert die Nadelspitze unmittelbar nach dem Herausziehen.
  • Der Sicherheitsmechanismus kann nicht umgangen werden.
  • Geringfügige Anpassung der Nutzergewohnheiten
Spezifikation
Material FEP
Farbe Gelb
Beschreibung PVC-frei
Kanülen-Gauge 24 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.70 mm
Latexfrei Nein