Learn More
INTS6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551599
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15779550
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KYELEPSPLT QFILERKSPQ TCWQVYVSNS AKYSELGHPF GYLKASTALN CVNLFVMPYN YPVLLPLLDD LFKVHKAKPT LKWRQSFESY LKTMPPYYLG PLKKAVRMMG APNLIADSME YGLSYSVISY LKKLSQQAKI ES Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.
INTS6 Polyclonal antibody specifically detects INTS6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
INTS6
Polyclonal
Unconjugated
INTS6
2900075H24Rik; AI480962; Dbi1; DBI-1; Ddx26; DDX26A; DEAD box protein; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 26; DICE1; DKFZP434B105; HDB; INT6; integrator complex subunit 6; INTS6; LRRGT00024; Notch2l; Notchl2; Protein DDX26; Protein deleted in cancer 1; RNA helicase HDB
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26512
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UL03
INTS6
Recombinant protein corresponding to Human INTS6