Learn More
Invitrogen™ 24 Deep-Well RB Block
Entwickelt für experimentelle Protokolle, die Volumen erfordern, die die Kapazität herkömmlicher flacher Mikrotiterplatten übersteigen.
Marke: Invitrogen™ CS15124
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.46000kg
Beinhaltet: 25 Deep-Well-RB-Blöcke
Beschreibung
Kompatibel mit Magnetbead-basierter Technologie, die im GeneCatcher™ gDNA-Blutkit, 0,3 – 1 ml, und 24-Well-Magnetseparator enthalten ist.
- Tiefe Wells mit rundem Boden und einem 10 ml-Arbeitsvolumen pro Well
- Polypropylen-Kunststoffkonstruktion, entspricht den vorgeschlagenen SBS-Mikrotiterplatten-Standards
- Garantierte Kompatibilität mit Roboterhandlern und Zentrifugenträgern
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 μl bis 1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Enthält 25 Deepwell-RB-Blöcke. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
24 Deep-Wells |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.