Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Auf Polyamin basierendes Transfektionsmittel nicht tierischen Ursprungs zur Verwendung in Transfektionszellen während der Subkultivierung—spart Zeit ohne die Toxizität zu erhöhen
Marke:  Invitrogen™ AM4502M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10208944
  • 880.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Lieferung in einem Röhrchen mit 0.4 ml.
Beschreibung
Beschreibung
  • Für ein erfolgreiches siRNA-Experiment sind das geeignete Transfektionsmittel für Ihre Zellen und ein für die siRNA-Abgabe optimiertes Transfektionsmittel erforderlich
  • Die Effizienz, mit der verschiedene Transfektionsreagenzien Nukleinsäuren liefern, kann je nach Typ der zu transfizierenden Nukleinsäure (RNA vs. DNA, einsträngig vs. doppelsträngig) und den verwendeten Zellen erheblich variieren
Begleitprodukte:
  • siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel (Herst.- Nr. AM4511 und AM4510), eine kationische und neutrale Lipidmischung, ist ebenfalls erhältlich
  • Um zu prüfen, welches Transfektionsmittel am besten mit Ihrem System kompatibel ist, wird das Silencer™ siRNA Transfektion II Kit (Herst. Nr. AM1631), das die zwei verschiedenen Transfektionsmittel und Kontrollen für die Transfektionsoptimierung enthält, empfohlen
Zellkultur, RNAi-Transfektion, Synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Transfektionsreagenz
Ja
Primärzellen
Synthetische siRNA
Transfektion
Ambion™, siPORT™
400 μl
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.