Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Auf Polyamin basierendes Transfektionsmittel nicht tierischen Ursprungs zur Verwendung in Transfektionszellen während der Subkultivierung—spart Zeit ohne die Toxizität zu erhöhen
Marke: Invitrogen™ AM4503
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beinhaltet: Lieferung in einem Röhrchen mit 0.4 ml.
Beschreibung
- Für ein erfolgreiches siRNA-Experiment sind das geeignete Transfektionsmittel für Ihre Zellen und ein für die siRNA-Abgabe optimiertes Transfektionsmittel erforderlich
- Die Effizienz, mit der verschiedene Transfektionsreagenzien Nukleinsäuren liefern, kann je nach Typ der zu transfizierenden Nukleinsäure (RNA vs. DNA, einsträngig vs. doppelsträngig) und den verwendeten Zellen erheblich variieren
Begleitprodukte:
- siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel (Herst.- Nr. AM4511 und AM4510), eine kationische und neutrale Lipidmischung, ist ebenfalls erhältlich
- Um zu prüfen, welches Transfektionsmittel am besten mit Ihrem System kompatibel ist, wird das Silencer™ siRNA Transfektion II Kit (Herst. Nr. AM1631), das die zwei verschiedenen Transfektionsmittel und Kontrollen für die Transfektionsoptimierung enthält, empfohlen
Zellkultur, RNAi-Transfektion, Synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Primärzellen | |
Synthetische siRNA | |
Transfektion | |
Ambion™, siPORT™ | |
1 ml | |
Nasses Eis |
Bei 4 °C lagern. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.